Tlačiť
Isobutyric anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13240.AE L13240.AP L13240.0F
L13240.AEEA 34.02 EUR
L13240.AE L13240.AP L13240.0F
Isobutyric anhydride ≥97%
Isobutyric anhydride
Purity: 97% CAS No.: 97-72-3 Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O Formula Weight: 158.20 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4060 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 386267 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008913
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Teplota varu: 182 °C
Teplota tavenia: –56 °C
Hustota: 0,954
Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008913
Číslo CAS: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
ADR: 8,II