4,6-Dichloropyrimidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13212.06
L13212.14
L13212.06EA
73
EUR
L13212.06
L13212.14
4,6-Dichloropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1193-21-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 176°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00006109
Vzorec:
C₄H₂Cl₂N₂ Teplota varu: 176 °C Teplota tavenia: 64…68 °C Hustota: 1,734 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006109 Číslo CAS: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 OSN: 3263 ADR: 8,II |