Tlačiť
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12957.03 L12957.06
L12957.03EA 105.5 EUR
L12957.03 L12957.06
2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 15205-11-5 Molecular Formula: C7H7ClFN Formula Weight: 159.59 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 94-95°/15mm Beilstein Reference: 2936421 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042532
Vzorec: C₇H₇ClFN
Mw: 159.59
Teplota varu: 94…95 °C (15 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042532
Číslo CAS: 15205-11-5
ADR: 8 III