Tlačiť
5-Hexenoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Hexenoicacid
L12863.03 L12863.06 L12863.22
L12863.03EA 83.72 EUR
L12863.03 L12863.06 L12863.22
5-Hexenoic acid ≥99%
5-Hexenoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1577-22-6 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4340 Boiling Point: 107°/17mm Beilstein Reference: 1743172 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00046558
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.14
Teplota varu: 107 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 0.961
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046558
Číslo CAS: 1577-22-6
OSN: 3265
ADR: 8 III