Tlačiť
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
L12064.06 L12064.14 L12064.03
L12064.06EA 59.37 EUR
L12064.06 L12064.14 L12064.03
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥98%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 28479-22-3 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 20-24° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 2690771 UN No.: 2236 MDL No.: MFCD00013858
Vzorec: C₈H₆ClNO
Teplota varu: 225 °C
Teplota tavenia: 20…24 °C
Hustota: 1,224
Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F)
Číslo MDL: MFCD00013858
Číslo CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
OSN: 2236
ADR: 6.1,II