Tlačiť
EDTA tripotassium salt dihydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11991.18 L11991.30
L11991.18EA 41.32 EUR
L11991.18 L11991.30
EDTA tripotassium salt dihydrate 99%
EDTA tripotassium salt dihydrate
Purity: 99% CAS No.: 65501-24-8 Molecular Formula: C10H13K3N2O8.2H2O Formula Weight: 442.55 (406.46anhy) Melting Point: ca 182° dec. Beilstein Reference: 6762497
Vzorec: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Teplota tavenia: ∼ 182 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149672
Číslo CAS: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5