EDTA didraselná sůl dihydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L11842.22
L11842.36
L11842.22EA
49.74
EUR
L11842.22
L11842.36
EDTA didraselná sůl dihydrát 99%
EDTA didraselná sůl dihydrát
Purity: 99%
CAS No.: 25102-12-9
Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O
Formula Weight: 404.46 (368.43anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 272° dec.
MDL No.: MFCD00150036
Vzorec:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Teplota tavenia: ∼ 272 °C (rozkl.) Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150036 Číslo CAS: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Merck Index: 14,3517 |