3-Isothiocyanatobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11322.03
L11322.06
L11322.03EA
98.28
EUR
L11322.03
L11322.06
3-Isothiocyanatobenzoic acid ≥97%
3-Isothiocyanatobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2131-63-7
Molecular Formula: C8H5NO2S
Formula Weight: 179.20
Odour: Irritating
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 2209003
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041367
Vzorec:
C₈H₅NO₂S Teplota varu: 336 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 165 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041367 Číslo CAS: 2131-63-7 OSN: 2923 ADR: 8,III |