Tlačiť
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
L11288.06 L11288.14
L11288.06EA 71.3 EUR
L11288.06 L11288.14
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid 98
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2305-32-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Melting Point: 220-221° Beilstein Reference: 3200609
Vzorec: C₈H₁₂O₄
Mw: 172.18
Teplota varu: 339
Teplota tavenia: 220…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001464
Číslo CAS: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8