Tlačiť
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
L10891.06 L10891.03 L10891.14
L10891.06EA 111.51 EUR
L10891.06 L10891.03 L10891.14
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 50529-33-4 Molecular Formula: C7H3ClFNO Formula Weight: 171.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5410 Boiling Point: 44°/17mm Beilstein Reference: 973324 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037037
Vzorec: C₇H₃ClFNO
Teplota varu: 44 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,377
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Číslo MDL: MFCD00037037
Číslo CAS: 50529-33-4
ADR: 6.1,II