Tlačiť
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
L10802.03 L10802.06
L10802.03EA 35.26 EUR
L10802.03 L10802.06
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate ≥99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Purity: 99% CAS No.: 40397-90-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 2691111 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037036
Vzorec: C₈H₆ClNO
Teplota varu: 94…95 °C (9 mmHg)
Hustota: 1,247
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00037036
Číslo CAS: 40397-90-8
ADR: 6.1,II