2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10713.03
L10713.06
L10713.03EA
108.7
EUR
L10713.03
L10713.06
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin ≥98%
2-Chlor-4-trifluormethylpyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 81565-18-6
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 4246276
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00042224
Vzorec:
C₆H₃ClF₃N Teplota varu: 145 °C Teplota tavenia: –1 °C Hustota: 1,411 Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042224 Číslo CAS: 81565-18-6 OSN: 1992 ADR: 3,III |