3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10234.14
L10234.06
L10234.14EA
288.01
EUR
L10234.14
L10234.06
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Purity: 98%
CAS No.: 1687-53-2
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 2717084
Vzorec:
C₇H₉NO₂ Teplota varu: 277 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 130…132 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010222 Číslo CAS: 1687-53-2 EINECS: 216-873-8 |