Tlačiť
Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10028.22 L10028.36
L10028.22EA 43.72 EUR
L10028.22 L10028.36
Sodium-3-nitrobenzoate, (max. 10% H₂O) ≥94%
Sodium-3-nitrobenzoate
Purity: 94% CAS No.: 827-95-2 Molecular Formula: C7H4NNaO4 Formula Weight: 189.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4166479
Vzorec: C₇H₄NNaO₄
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150535
Číslo CAS: 827-95-2
EINECS: 212-578-3