1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Dimethylpropylenmočovina
L09968.14
L09968.22
L09968.36
L09968.14EA
34.7
EUR
L09968.14
L09968.22
L09968.36
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on ≥98%
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Purity: 98%
CAS No.: 7226-23-5
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Odourless
pH: 11
Melting Point: -23°
Boiling Point: 246-247°
Beilstein Reference: 110562
MDL No.: MFCD00006550
Vzorec:
C₆H₁₂N₂O Teplota varu: 246…247 °C Teplota tavenia: –23 °C Hustota: 1,060 Teplota vzplanutia: 120 °C (248 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006550 Číslo CAS: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |