1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Nitrophenylthiourea, 1-(4-Nitrophenyl)thiourea, N-(4-Nitrophenyl)thiourea, (4-Nitrophenyl)thiourea
L09331.03
L09331.06
L09331.03EA
31.41
EUR
L09331.03
L09331.06
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 3696-22-8
Molecular Formula: C7H7N3O2S
Formula Weight: 197.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 2806574
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007304
Vzorec:
(C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂ Teplota tavenia: ∼ 207 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007304 Číslo CAS: 3696-22-8 EINECS: 223-021-9 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |