Tlačiť
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(4-bromophenyl) ketone
L08200.06 L08200.03
L08200.06EA 292.02 EUR
L08200.06 L08200.03
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 3988-03-2 Molecular Formula: C13H8Br2O Formula Weight: 340.03 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 2049958
Vzorec: C₁₃H₈Br₂O
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016330
Číslo CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0