Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
L08155.03 L08155.06
L08155.03EA 60.57 EUR
L08155.03 L08155.06
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, Technical Grade
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Purity: 90% CAS No.: 25697-55-6 Molecular Formula: C8H7F3S Formula Weight: 192.20 Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 75-77°/5mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042435
Vzorec: C₈H₇F₃S
Teplota varu: 75…77 °C (5 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042435
Číslo CAS: 25697-55-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,III