7-Azaindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
L07983.03
L07983.06
L07983.14
L07983.03EA
50.94
EUR
L07983.03
L07983.06
L07983.14
7-Azaindole ≥98%
7-Azaindole
Purity: 98%
CAS No.: 271-63-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00005606
Vzorec:
C₇H₆N₂ Teplota varu: 270 °C Teplota tavenia: 103…107 °C Hustota: 1,301 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005606 Číslo CAS: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |