Tlačiť
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: 150-400 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L07356.AE L07356.AP
L07356.AEEA 36.57 EUR
L07356.AE L07356.AP
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilised
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 96-47-9 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: -11°(12°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -136° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 102448 UN No.: 2536 MDL No.: MFCD00005367
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86.13
Teplota varu: 80…82 °C
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.856
Teplota vzplanutia: –11 °C (–12 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005367
Číslo CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
OSN: 2536
ADR: 3 II