2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06875.22
L06875.14
L06875.22EA
202.57
EUR
L06875.22
L06875.14
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥97%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Purity: 97%
CAS No.: 17341-93-4
Molecular Formula: ClCO2CH2CCl3
Formula Weight: 211.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₂Cl₄O₂ Mw: 211.86 Teplota varu: 171…172 °C Teplota tavenia: 0…2 °C Hustota: 1.539 Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00000810 Číslo CAS: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 OSN: 3277 ADR: 6.1 II |