Tlačiť
Ethylchlorformiát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid ethyl ester
L06311.22 L06311.36 L06311.06 AB171538.0500 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 43.32 EUR
L06311.22 L06311.36 L06311.06 ABCRAB171538.0500 L06311.C4 L06311.PG
Ethylchlorformiát ≥97%
Ethylchlorformiát
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Teplota varu: 92…93 °C
Teplota tavenia: –81 °C
Hustota: 1,136
Teplota vzplanutia: 10 °C (50 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000644
Číslo CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
OSN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784