Tlačiť
2,2'-Dichlorobenzophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-DBP, Bis(2-chlorophenyl) ketone
L06144.03 L06144.06
L06144.03EA 90.25 EUR
L06144.03 L06144.06
2,2'-Dichlorobenzophenone ≥98%
2,2'-Dichlorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 5293-97-0 Molecular Formula: C13H8Cl2O Formula Weight: 251.11 Melting Point: 50-53° Beilstein Reference: 2050630
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Teplota tavenia: 50…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039303
Číslo CAS: 5293-97-0