4,4'-Dimethylbenzhydrol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Bis(4-methylphenyl)methanol, 4,4'-Dimethylbenzhydryl alcohol, Di-p-tolylmethanol, 4,4'-Dimethyl-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methylphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethylphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethyldiphenylmethanol
L05904.03
L05904.06
L05904.03EA
32.45
EUR
L05904.03
L05904.06
4,4'-Dimethylbenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimethylbenzhydrol
Purity: 98%
CAS No.: 885-77-8
Molecular Formula: C15H16O
Formula Weight: 212.29
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 1874128
Vzorec:
C₁₅H₁₆O Mw: 212.29 Teplota tavenia: 69…73 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017216 Číslo CAS: 885-77-8 |