Tlačiť
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L05451.06 L05451.14 L05451.22
L05451.06EA 49.34 EUR
L05451.06 L05451.14 L05451.22
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥99%
Purity: 99% CAS No.: 34803-66-2 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 120-122°/2mm Beilstein Reference: 140423 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006216
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Teplota varu: 120…122 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 85…87 °C
Hustota: 1,072
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006216
Číslo CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
ADR: 8,III