Tlačiť
Ethyl benzoylacetate ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
L05030.18 L05030.30 L05030.0B
L05030.18EA 54.15 EUR
L05030.18 L05030.30 L05030.0B
Ethyl benzoylacetate ≥90%
Ethyl benzoylacetate
Purity: 90% CAS No.: 94-02-0 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 266-270° Beilstein Reference: 389944 Merck Reference: 14,3767 MDL No.: MFCD00009196
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Teplota varu: 266…270 °C
Teplota tavenia: Max. 0 °C
Hustota: 1,113
Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009196
Číslo CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 14,3767