Tlačiť
4-(Methylthio)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Methylmercapto)aniline
L04950.06 L04950.14
L04950.06EA 77.82 EUR
L04950.06 L04950.14
4-(Methylthio)aniline ≥98%
4-(Methylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 104-96-1 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Unpleasant Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 774506 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007889
Vzorec: C₇H₉NS
Teplota varu: 272…273 °C
Teplota tavenia: 156…158 °C
Hustota: 1,120
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007889
Číslo CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III