Tlačiť
Isovaleric anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04385.06 L04385.14
L04385.06EA 27.28 EUR
L04385.06 L04385.14
Isovaleric anhydride 95%
Isovaleric anhydride
Purity: 95% CAS No.: 1468-39-9 Molecular Formula: C10H18O3 Formula Weight: 186.25 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4165 Melting Point: -65° Boiling Point: 103-104°/24mm Beilstein Reference: 1635850 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00015051
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
Teplota varu: 103…104 °C (24 mmHg)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,927
Teplota vzplanutia: 91 °C (195 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015051
Číslo CAS: 1468-39-9
EINECS: 215-994-3
OSN: 3265
ADR: 8,III