Tlačiť
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03897.06 L03897.14
L03897.06EA 85.44 EUR
L03897.06 L03897.14
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 6324-11-4 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 1948566
Vzorec: (C₆H₄OH)OCH₂COOH
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015454
Číslo CAS: 6324-11-4
EINECS: 228-684-8