Tlačiť
1-Naphthylmethylamine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
L03541.03 L03541.06 L03541.14
L03541.03EA 37.59 EUR
L03541.03 L03541.06 L03541.14
1-Naphthylmethylamine ≥98%
1-Naphthylmethylamine
Purity: 98+% CAS No.: 118-31-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6430 Boiling Point: 289-292° Beilstein Reference: 2206459 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004048
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Teplota varu: 289…292 °C
Teplota tavenia: 267…269 °C
Hustota: 1,075
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004048
Číslo CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
OSN: 2735
ADR: 8,III