1-Alyl-2-thiomočovina ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
L03377.14
L03377.22
L03377.14EA
48.54
EUR
L03377.14
L03377.22
1-Alyl-2-thiomočovina ≥98%
1-Alyl-2-thiomočovina
Purity: 98%
CAS No.: 109-57-9
Molecular Formula: C4H8N2S
Formula Weight: 116.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 70-78°
Beilstein Reference: 1071470
Merck Reference: 14,9362
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004940
Vzorec:
H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂ Teplota varu: 191 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 70…78 °C Hustota: 1,220 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004940 Číslo CAS: 109-57-9 EINECS: 203-683-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9362 |