α-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
L03371.06
L03371.14
L03371.22
L03371.06EA
66.59
EUR
L03371.06
L03371.14
L03371.22
α-Bromo-p-toluic acid ≥97%
α-Bromo-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6232-88-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 1862870
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002567
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ Mw: 215.05 Teplota varu: 316 Teplota tavenia: 223…227 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002567 Číslo CAS: 6232-88-8 EINECS: 228-343-3 OSN: 3261 ADR: 8 II |