Phenyltrimethylsilane ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Trimethyl(phenyl)silane
L02876.06
L02876.14
L02876.06EA
41.72
EUR
L02876.06
L02876.14
Phenyltrimethylsilane ≥99%
Phenyltrimethylsilane
Purity: 99%
CAS No.: 768-32-1
Molecular Formula: C9H14Si
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1855012
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008271
Vzorec:
C₉H₁₄Si Teplota varu: 169…170 °C Hustota: 0,871 Teplota vzplanutia: 40 °C (104 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008271 Číslo CAS: 768-32-1 EINECS: 212-192-5 ADR: 3,III |