Tris(pentafluorophenyl)phosphine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
L02748.03
L02748.06
L02748.03EA
74.61
EUR
L02748.03
L02748.06
Tris(pentafluorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1259-35-4
Molecular Formula: C18F15P
Formula Weight: 532.15
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 773243
MDL No.: MFCD00079654
Vzorec:
C₁₈F₁₅P Teplota tavenia: 115…119 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00079654 Číslo CAS: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |