3-(2-Hydroxyethyl)indole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
L02555.03
L02555.06
L02555.03EA
34.14
EUR
L02555.03
L02555.06
3-(2-Hydroxyethyl)indole ≥97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 526-55-6
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.20
Flash Point: 255°(491°F)
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/2mm
Beilstein Reference: 125553
Merck Reference: 14,9798
MDL No.: MFCD00005659
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Teplota varu: 174 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 56…59 °C Teplota vzplanutia: 255 °C (491 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005659 Číslo CAS: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 14,9798 |