Vinyltrimethylsilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trimethyl(vinyl)silane
L02498.09
L02498.18
L02498.30
L02498.09EA
61.77
EUR
L02498.09
L02498.18
L02498.30
Vinyltrimethylsilane ≥97%
Vinyltrimethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 754-05-2
Molecular Formula: C5H12Si
Formula Weight: 100.24
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 54-56°
Beilstein Reference: 956572
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008606
Vzorec:
C₅H₁₂Si Teplota varu: 54…56 °C Teplota tavenia: –132 °C Hustota: 0,690 Teplota vzplanutia: –24 °C (–11 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008606 Číslo CAS: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 ADR: 3,II |