3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
L01304.06
L01304.14
L01304.06EA
60.97
EUR
L01304.06
L01304.14
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 10516-71-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 43-47°
Beilstein Reference: 1874422
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota tavenia: 43…47 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014027 Číslo CAS: 10516-71-9 EINECS: 234-049-6 |