Tlačiť
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
L01050.06 L01050.14
L01050.06EA 57.68 EUR
L01050.06 L01050.14
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride ≥94%
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Purity: 94% CAS No.: 3970-21-6 Molecular Formula: C4H9ClO2 Formula Weight: 124.57 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 50-52°/13mm Beilstein Reference: 1900576 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000888
Vzorec: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Mw: 124.57
Teplota varu: 50…52 °C (13 mmHg)
Hustota: 1.094
Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F)
Číslo MDL: MFCD00000888
Číslo CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
OSN: 1992
ADR: 3 III