Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Pd(PPh3)4
L00953.03 L00953.06 L00953.14
L00953.03EA 95.07 EUR
L00953.03 L00953.06 L00953.14
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9