(2-Chlorophenoxy)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-CPA
L00926.14
L00926.22
L00926.14EA
92.66
EUR
L00926.14
L00926.22
(2-Chlorophenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Chlorophenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 614-61-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 1103151
Vzorec:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH Teplota varu: 308 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 147…152 °C Hustota: 1,509 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004298 Číslo CAS: 614-61-9 EINECS: 210-388-5 |