Tlačiť
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00183.14 L00183.22
L00183.14EA 58.56 EUR
L00183.14 L00183.22
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Purity: 95% CAS No.: 10416-59-8 Molecular Formula: C8H21NOSi2 Formula Weight: 203.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -24° Boiling Point: 71-73°/35mm Beilstein Reference: 1306669 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008270
Vzorec: C₈H₂₁NOSi₂
Teplota varu: 71…73 °C (35 mmHg)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 0,829
Teplota vzplanutia: 42 °C (107 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008270
Číslo CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
OSN: 2920
ADR: 8,II