N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95%
CAS No.: 10416-59-8
Molecular Formula: C8H21NOSi2
Formula Weight: 203.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -24°
Boiling Point: 71-73°/35mm
Beilstein Reference: 1306669
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00008270
Vzorec:
C₈H₂₁NOSi₂ Teplota varu: 71…73 °C (35 mmHg) Teplota tavenia: –24 °C Hustota: 0,829 Teplota vzplanutia: 42 °C (107 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008270 Číslo CAS: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 OSN: 2920 ADR: 8,II |