Tlačiť
tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 2-cyanoacetate
L00123.06 L00123.14 L00123.22
L00123.06EA 58.16 EUR
L00123.06 L00123.14 L00123.22
tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
tert-Butyl cyanoacetate
Purity: 98% CAS No.: 1116-98-9 Molecular Formula: NCCH2CO2C(CH3)3 Formula Weight: 141.17 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Odourless Boiling Point: 67-68°/1.5mm Beilstein Reference: 1755933 MDL No.: MFCD00001938
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Teplota varu: 67…68 °C (1,5 mmHg)
Hustota: 0,987
Teplota vzplanutia: 91 °C (195 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001938
Číslo CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7