tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
tert-Butyl 2-cyanoacetate
L00123.06
L00123.14
L00123.22
L00123.06EA
58.16
EUR
L00123.06
L00123.14
L00123.22
tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
tert-Butyl cyanoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1116-98-9
Molecular Formula: NCCH2CO2C(CH3)3
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Odourless
Boiling Point: 67-68°/1.5mm
Beilstein Reference: 1755933
MDL No.: MFCD00001938
Vzorec:
C₇H₁₁NO₂ Teplota varu: 67…68 °C (1,5 mmHg) Hustota: 0,987 Teplota vzplanutia: 91 °C (195 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001938 Číslo CAS: 1116-98-9 EINECS: 214-243-7 |