4-(Dimethylamino)pyridine 99%, prilled
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51715.06
H51715.14
H51715.22
H51715.06EA
35.82
EUR
H51715.06
H51715.14
H51715.22
4-(Dimethylamino)pyridine 99%, prilled
4-(Dimethylamino)pyridine
Purity: 99%
CAS No.: 1122-58-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 124°(255°F)
Melting Point: 110-113°
Boiling Point: 162°/50mm
Beilstein Reference: 110354
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00006418
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Teplota varu: 162 °C (50 mmHg) Teplota tavenia: 110…113 °C Teplota vzplanutia: 124 °C (255 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006418 Číslo CAS: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 OSN: 2928 ADR: 6.1,I |