Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50564.03 H50564.06
H50564.03EA 66.49 EUR
H50564.03 H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 99725-44-7 Molecular Formula: C8H8BrF Formula Weight: 203.06 Boiling Point: 95°/22mm MDL No.: MFCD01320701
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Teplota varu: 95 °C (22 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320701
Číslo CAS: 99725-44-7