3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
H50362.03
H50362.MD
H50362.03EA
381.47
EUR
H50362.03
H50362.MD
3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
3-Methoxy-p-toluidine
Purity: 99+%
CAS No.: 16452-01-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 56-60°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025371
Vzorec:
C₈H₁₁NO Mw: 137.18 Teplota varu: 250 Teplota tavenia: 56…60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00025371 Číslo CAS: 16452-01-0 EINECS: 240-500-8 OSN: 2811 |