4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
H50303.03
H50303.MD
H50303.03EA
135.39
EUR
H50303.03
H50303.MD
4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 50392-78-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD02245004
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Mw: 122.17 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02245004 Číslo CAS: 50392-78-4 OSN: 2735 ADR: 8 III |