Tlačiť
4-Amino-3-iodopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
H50027.03 H50027.06
H50027.03EA 177.7 EUR
H50027.03 H50027.06
4-Amino-3-iodopyridine 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 88511-27-7 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 MDL No.: MFCD02663853
Vzorec: C₅H₅IN₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02663853
Číslo CAS: 88511-27-7