3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32823.03
H32823.09
H32823.03EA
107.1
EUR
H32823.03
H32823.09
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 401-94-5
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 77-81°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061229
Vzorec:
C₇H₅F₃N₂O₂ Mw: 206.12 Teplota tavenia: 77…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061229 Číslo CAS: 401-94-5 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |