4-Bromo-o-cresol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06
H32307.14
H32307.06EA
100.68
EUR
H32307.06
H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 2362-12-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00055435
Vzorec:
C₇H₇BrO Teplota tavenia: 62…66 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00055435 Číslo CAS: 2362-12-1 |