Tlačiť
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32269.03 H32269.06
H32269.03EA 42.92 EUR
H32269.03 H32269.06
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 93224-85-2 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00672929
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672929
Číslo CAS: 93224-85-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III